missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Table Paper Boards
Table Paper Boards for the filtration of cooking and transformer oils and as base paper for further impregnation with certain reagents. The grades with a wet bursting strength 30 kPa are identified as wet strengthened and suitable for pressure or vacuum filtration.
Marke: Sartorius FT-2-H182-580580
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FilterplattenQualität | Baisisgewicht g/m2 | Dicke in mm |
0,90 | 420 | 1,30 |
1220 | 475 | 1,10 |
1339 | 315 | 0,63 |
151 | 460 | 0,90 |
152 | 380 | 0,90 |
152 A | 340 | 1,00 |
1522 | 280 | 0,60 |
157 | 700 | 1,80 |
1600 | 250 | 0,50 |
1632 | 150 | 0,63 |
167 360 | 360 | 0,90 |
511 | 490 | 1,25 |
64 | 100 | 0,22 |
A 140 | 140 | 6,4 mm |
A 250 | 250 | 0,40 |
C 160 | 160 | 0,30 |
C 250 | 250 | 0,43 |
C 251 | 250 | 0,55 |
C 300 | 300 | 0,52 |
C 350 | 350 | 0,63 |
C 350 L | 360 | 0,75 |
C 450 | 450 | 0,95 |
K 12 | 520 | 1,50 |
LF 1 | 360 | 0,90 |
M 270 | 270 | 0,62 |
M 600 | 600 | 1,60 |
S 165 | 165 | 0,33 |
S 500 | 500 | 1,00 |
SB 2 | 155 | 0,34 |
SEK 550 | 550 | 1,25 |
SEK 770 | 770 | 1,00 |
Spezifikation
Filterpapier | |
Filter Board | |
Zertifizierte Qualität |
H182 | |
580 x 580 mm (22,8 x 22,8 in.) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur