Learn More
Thermo Scientific™ pT7CFE1-NHis-GST Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Mit diesen vielseitigen T7-Expressionsvektoren können Sie mit His, HA, Myc oder anderen Labels getaggte Fusionsproteine durch zellfreie In-vitro-Translation (IVT) erzeugen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88870
Artikelnummer. 15295733
  • 183.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
pT7CFE1-NHis-GST
Restriktionsenzym/MCS
10 μg
Ampicillin (AMPR)
pT7CFE1-NHis-GST-Vektor
GST-Tag, His-Tag
Bei -70 bis -20 °C lagern.
T7
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerPC200412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number88870
ChargennummerOK194837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number88870
ChargennummerPB199286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number88870
ChargennummerPC200412A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number88870
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2017 Catalog Number88870
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Tage
    38
    Stunden
    21
    Minuten
    18
    Sekunden
    59
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ pT7CFE1-NHis-GST Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression > pT7CFE1-NHis-GST; 10 μg