Learn More
IKA™ T 50 Digital Dispergierelement
Diese Dispergierelemente eignen sich für den Einsatz mit den IKA™ T 50 Dispergierern. T 50 Digitale Dispergierelemente sind mit einer Schnellkupplung versehen, die einen einfachen Austausch des Dispergierwerkzeuges ermöglicht.
3770.00 CHF - 5005.60 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dispergierelement |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
Material | PTFE, 316L Edelstahl |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Welle | Volumenbereich (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Welle | Volumenbereich (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15251126
|
IKA™
0010000630 |
300 mm | 500 ml bis 15 l | S 50-KR-G45-M |
4823.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15261126
|
IKA™
0010000631 |
300 mm | 0,25 bis 10 l | S 50-KR-G-45-F |
5005.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15241126
|
IKA™
0010000632 |
300 mm | 500 ml bis 20 l | S 50-KR-G45-G |
4605.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10384851
|
IKA™
0008003300 |
290 mm | 500 ml bis 15 l | S 50N-G45M |
3770.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10049110
|
IKA™
0008003900 |
290 mm | 0,25 bis 10 l | S 50NΓÇôG45-F |
3859.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
- Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
- Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
- Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
- Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
- Geeignet für T 50 Digitale Dispergiergeräte
- Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
- Lösungsmitteltauglich
- Höchsttemperatur: 180 °C
- Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
Spezifikation
Dispergierelement | |
45 mm | |
PTFE, 316L Edelstahl | |
Je 1 |