Learn More
IKA™ T 50 Digital Dispergierelement
Diese Dispergierelemente eignen sich für den Einsatz mit den IKA™ T 50 Dispergierern. T 50 Digitale Dispergierelemente sind mit einer Schnellkupplung versehen, die einen einfachen Austausch des Dispergierwerkzeuges ermöglicht.
Marke: IKA™ 0010000632
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
- Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
- Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
- Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
- Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
- Geeignet für T 50 Digitale Dispergiergeräte
- Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
- Lösungsmitteltauglich
- Höchsttemperatur: 180 °C
- Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
Spezifikation
Dispergierelement | |
45 mm | |
PTFE, 316L Edelstahl | |
S 50-KR-G45-G | |
Nasschemikalien |
500 ml bis 20 l | |
300 mm | |
S 50 KR - G 45 G | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ T 50 Digital Dispergierelement > Fassungsvermögen: 0.5 bis 20 l; Länge: 300 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur