Learn More
Thermo Scientific™ Spritzen für Thermo Scientific™ HPLC-Geräte
Thermo Scientific™ Spritzen für Thermo Scientific HPLC-Geräte ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare Injektionen.
182.82 CHF - 437.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10782127
|
Thermo Scientific™
365ILT21 |
250 μl | LCQ HPLC |
182.82 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10341205
|
Thermo Scientific™
365JLT41 |
500 μl | LCQ HPLC |
437.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10702917
|
Thermo Scientific™
365ILT91 |
250 μl | AS1000, AS3000 Autosampler |
185.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10321065
|
Thermo Scientific™
365JLT61 |
500 μl | AS1000, AS3000 Autosampler |
185.21 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10197744
|
Thermo Scientific™
365LLT81 |
2,5 ml | AS3000, AS3500 Autosampler |
185.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Spritzen für Thermo Scientific HPLC-Geräte ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare Injektionen.
- Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
- Großer Volumenbereich
- Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
- Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
Spezifikation
HPLC-Autosampler-Spritze | |
Nein |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.