Learn More
Syngene™ Mittelwellen-UV-Röhre
GREENER_CHOICE
Syngene™ Mittelwellen-UV-Röhre für den Einsatz in UV-Transilluminatoren.
Marke:  Syngene™ MWT8
Artikelnummer. 12873998
  • 33.19 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit allen Transilluminatoren des Modells GX und GE
  • 302 nm Wellenlänge
  • Mittelwelle
Spezifikation
Spezifikation
2-polig
UV
100/115/220/230 V
302 nm
<0.5 kg
Mittelwellen-UV-Röhre
Neon-Quecksilber
3000 bis 9000 h
50 W
<1 lb.
Alle Transilluminatoren in der Ausführung GX/GE
Name des Produkts
Syngene™ Mittelwellen-UV-Röhre > Wirkleistung: 8 W