Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Glass Eindeckmittel
ProLong Glass Hard-Set Antifade Eindeckmittel ist ein hart abbindendes, gebrauchsfertiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
Marke:  Invitrogen™ P36984
427.12 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15820993
  • 576.00 CHF / 10 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ProLong Glass Antifade Mountant ist ein hart abbindendes, gebrauchsfertiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger oder Deckglas appliziert wird. Das ProLong Glass Eindeckmittel hat einen Brechungsindex von 1,52 nach dem Aushärten, ähnlich dem von Glas-Deckgläsern, kompatiblem Immersionsöl und Ölimmersions-Mikroskopoptiken, was eine überragende Auflösung und Empfindlichkeit ermöglicht. Das ProLong Glass Eindeckmittel wurde außerdem entwickelt, um einen beispiellosen Photobleich-Schutz über die sichtbaren und Nahinfrarotspektren zu bieten. Sie können das ProLong Glass Antifade Eindeckmittel mit nahezu jedem fluoreszierenden Farbstoff oder fluoreszierendem Protein (z. B. GFP, RFP, mCherry) und mit jedem Zell-/Gewebetyp verwenden, um Bildtiefen von 0 bis 100 µm für helle, hochauflösende Z-Stapel-, 3D- und 2D-Bilder zu erhalten.
Mit einem hohen Brechungsindex von 1,52 und einer überlegenen Eindeckformulierung bietet das ProLong Glass Eindeckmittel folgende Vorteile:
• Bis zu 75 % verbesserte axiale Auflösung für scharfe Bilder
• 3–4-mal höhere Bildschärfe im Vergleich zu Deckflüssigkeiten mit einem Brechungsindex von 1,47, mit scharfen Bildern für Zelleinzelschichten, Gewebeschnitte oder 3D-Zellkulturen mit einer Dicke/Brenntiefe von bis zu 150 μm
• Geringer Hintergrund über das Spektrum
• Aufrechterhaltung der Signale von inhibierter Photobleichung
Bestellinformation
Bei 2 bis 8 °C lagern. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Fläschchen
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden.
ProLong™
10 mL
Eindeckmittel
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Anti-Fade-Lösung
ProLong™ Glass Antifade Mountant, 1 x 10 mL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3021910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberP36984
Chargennummer2978382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2024 Catalog NumberP36984
Chargennummer2907371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog NumberP36984
Chargennummer2881675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog NumberP36984
Chargennummer2805740 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog NumberP36984
Name des Produkts
Invitrogen™ ProLong™ Glass Eindeckmittel > 10 ml