Learn More
Agilent BioTek Synergy H1m Monochromator-basierte, multimodale Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Erweiterbar auf patentiertes optisches Hybrid-Monochromator-Filtersystem.
Marke: Agilent BioTek SH1FG-SN
Beschreibung
BioTek Synergy H1 ist ein modulares Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Monochromator-basierter Optik und Filter-basierter Optik. Die patentierte Hybridtechnologie bietet Flexibilität und Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Die modulare Plattform ermöglicht eine Erweiterung der Funktionalität, wenn sich Ihre Arbeitsabläufe im Labor ändern
Synergy H1 bietet Monochromatoren mit kontinuierlich variabler Bandbreite für Fluoreszenzanregung und Auswahl der Emissionswellenlängen. Die Fluoreszenzbandbreite kann in Schritten von 1 nm zwischen 9 und 50 nm eingestellt werden, sodass Anwender die Lesegerät-Einstellungen vollständig optimieren können, um die beste Assay-Leistung im Vergleich zu Systemen mit fester Bandbreite zu erzielen.
Bestellinformation
Gas module must be purchased separately (BT1210007 or BT12310008)
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
RoHS-konform
Spezifikation
Absorption: 230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
46,4 cm | |
18,3 in. | |
11 Sekunden (96 Wells), 22 s (384 Wells) | |
0 bis 4 AD | |
13 in. | |
33 cm | |
Firmeneigene Hybrid-Technologie | |
2 Spritzenpumpen | |
Max. 130 W | |
2,5 bis 4 pM Monochromatoren, 0,25 pM Filterfluoreszenz, 20 amol ATP Monochromator, 10 amol ATP Filterlumineszenz, 1,2 mP Fluoreszenzpolarisation, Europium 40 fM mit Filtern, 1.200 fM mit Mono-zeitaufgelöster Fluoreszenz | |
< 55 lb. | |
14,8 in. | |
6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten, Take3 Mikrovolumen-Platten | |
Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional) | |
Endpunkt, Kinetik, Spektralanalysen, Well-Flächen-Scanning |
Absorption: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 % | |
0 bis 20% | |
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern | |
4-Zonen-Inkubation bis 45 °C | |
Linear, orbital, doppelt orbital | |
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte | |
50/60 Hz | |
Kompatibel mit Gassteuerung; Volllicht-Lumineszenz; Filter-/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöste Fluoreszenz; Gefilterte Lumineszenz | |
Gehäuse H1FG | |
Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
±0,1 % (CO2 und O2) | |
Fluoreszenzintensitäts-Monochromator: 250 bis 700 nm (Option 900 nm), Fluoreszenzpolarisation: 280 bis 700 nm (Option 850 nm) | |
25 kg | |
37,5 cm | |
Fotodiode, PMT | |
Xenon-Blitz |