Learn More
THERMOSTATIC REACTION VESSEL
Ideal für temperaturgeregelte Reaktionen.
Marke:  SVL 295-01
Artikelnummer. 15557690
  • 8520.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit äußerer Jacke, durch die ein temperaturregelndes Medium zirkulieren kann (Höchsttemperatur von 200 °C)
  • Der Inhalt der Innenkammer kann über einen Torion PTFE-Absperrhahn abgelassen werden
  • Bei Verwendung mit einem SVL™-Deckel und einem PTFE-beschichteten Dichtring ist die Baugruppe fettfrei und beständig gegen chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Glas
Ideal für temperaturgesteuerte Reaktionen und für den Umlauf von Wasser oder Öl usw.
Reaktionsgefäß mit Ummantelung
Name des Produkts
THERMOSTATIC REACTION VESSEL > Kapazität: 1000 ml