Learn More
A&D Instruments™ Sine Wave Vibro Viskosimeter der Serie SV-10
GREENER_CHOICE
Das SV-10 Schwingviskosimeter ist einfach zu bedienen und liefert hochgenaue, schnelle Ergebnisse. Das Gerät eignet sich ideal für newtonsche und nicht newtonsche Proben, insbesondere für flüchtige Proben.
Marke:  A&D Instruments™ SV-10
Artikelnummer. 16601292
  • 6550.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Messung sehr niedriger Viskositäten (bis zu 1/3 der Wasserviskosität)
  • Kleine Probengröße, Standardprobenbecher 35 ml mit optionaler Größe bis zu 13 ml und 10 ml
  • Keine Spindeln oder austauschbare Teile
  • Einfach zu reinigen, einfach abwischen
  • Standardtemperaturmessung von 0 °C bis 160 °C
  • Das erste Ergebnis innerhalb von 15 Sekunden, dann kontinuierliche Echtzeitdaten
  • Verwendung als Einzelgerät oder mit kostenloser PC-Software zur Datenerfassung und grafischen Darstellung in Echtzeit
  • Großer Messbereich: 0,3 bis 10.000 mPa (SV-10), 1000 bis 100.000 mPa (SV-100)
  • Hohe Präzision mit einer Wiederholbarkeit von ±1 % des angezeigten Werts
Spezifikation
Spezifikation
0,3 bis 10.000 cP
RS232C-Schnittstelle, 1,5 m-Anschlusskabel
332 mm
0°bis 160 °C
Wechselstromadapter, 14 VA
VFD
536 mm
314 mm
5 kg
30 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
A&D Instruments™ Sine Wave Vibro Viskosimeter der Serie SV-10 > Sinuswellen Vibro Viskosimeter; Tiefe (metrisch) Bad: 314 mm; Displaytyp: VFD; Temperaturbereich (metrisch): 0 °C bis 160 °C; Viskositätsbereich: 0,3 bis 10.000 cP; Lieferumfang: RS232C-Schnittstelle, 1,5 m-Anschlusskabel