Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plates for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications
Use these SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plates for Well Plate Kits, Performance Level 3, for high performance chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P400
81.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Save time and minimize the risk of cross-contamination with Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ 96-Well Plates for Well Plate Kits. Select Level 3 products for ultimate performance and sensitivity from your methods while maintaining the highest levels of sample security and integrity. These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Dichtungsband-ApplikatorMit dem anwenderfreundlichen, tragbaren Applikator für Thermo Scientific™ WebSeal Dichtungsbänder stellen Sie eine konsistente und zuverlässige Versiegelung bei allen Mikrotiterplattenformaten und allen Arten von Bändern sicher. Verpackt in Kartons mit zwei Stück.ProbenkonzentratorenEntfernung der meisten Chromatographielösungen innerhalb weniger Minuten. Thermo Scientific™ WebSeal Probenkonzentratoren sind einfach zu handhaben und zu warten und ermöglichen bei 96-Well Mikrotiterplatten eine schnelle und einfache Lösungsmittelverdampfung, sodass Sie deutlich weniger Zeit für das Trocknen als bei herkömmlichen Methoden wie Vakuumöfen und Zentrifugen einplanen müssen. Mit den Verdampfern können Laboratorien die Mikrotiterplatten-Probenvorbereitung beschleunigen und den Durchsatz deutlich erhöhen. Je nach gewünschtem Durchsatz haben Sie die Wahl zwischen dem manuell betriebenen MiniVap Konzentrator und dem programmierbaren, für die Verwendung mit Robotern vorbereiteten UltraVap.
Spezifikation
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Unsteril | |
800 μl | |
-80°C to 121°C | |
7 mm |
Webseal | |
Polypropylen | |
550 μL | |
Nicht beschichtet | |
Runder, konischer Boden (V-Well) | |
31,5 mm (gesamt) | |
Microtiter |