Learn More
Axygen™ Axygen™ Spitzennachfüllsystem, leere Gestelle
Einfach zu beladende Nachfüllgestelle für das Axygen Spitzen-Nachfüllsystem. Zur Verwendung mit P2/P10 Gilson- und 200 μl-Universaleinsätzen.
Marke:  Axygen™ RFL-R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11330285
  • 34.93 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Axygen Nachfüllsystem für Spitzen enthält ein langlebiges Nachfüllgestell, das leicht von Hand nachgefüllt werden kann und autoklavierbar ist.Diese durchscheinenden Gestelle verfügen über farbcodierte Einsätze zur Identifizierung der Spitzen und sind zertifiziert RNase-/DNase-frei.Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und in Großpackungen oder Gestellen verpackt.
  • RFL-R eignet sich sowohl für die 10 μl- als auch für 200 μl-Nachfülleinsätze
  • RFL-R-1200 ist für 1200 μl Nachfülleinsätze geeignet
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
  • Das durchscheinend Gestell ermöglicht eine problemlose Sicht auf die Spitzen
  • Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine einfachen Identifikation der Spitzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Leeres Wiederauffüllgestell mit Deckel
Unsteril
RFL-R
Durchsichtig
P2/P10 Gilson-Form und 200 μl-Universaleinsätze
10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Spitzennachfüllsystem, leere Gestelle > Leeres Nachfüllgestell/Deckel; Zur Verwendung mit 1200 μl Pipettierer-Spitzeneinsätzen