Learn More
ICP-MS Memory Check Standardlösung B für 6020 CLP-M, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040488.AP
710.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
ICP-MS Memory Check Standard solution B for 6020 CLP-M | |
1.0 g/mL | |
MFCD00803323 | |
Matrix: 2% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid |
500 mL | |
Flüssig | |
UN3264 | |
Specpure™ |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
RUO – Research Use Only