Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
44.10 CHF - 372.86 CHF
Spezifikation
Zertifiziert Certified, GC/MS and LC/MS Tested
Array 8 x 12
Produktlinie Webseal™
Farbe Clear
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Gesamtvolumen (metrisch) Well Anzahl pro Packung Wellform Barcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gesamtvolumen (metrisch) Well Anzahl pro Packung Wellform Barcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
15142729
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P217
220 μl 10 Runder, konischer Boden (V-Well) Kein Barcode
44.10 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15132729
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P207
220 μl 100 Runder, konischer Boden (V-Well) Kein Barcode
338.64 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15866261
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-P207B
220 μl 100 Plates Runder, konischer Boden (V-Well) Inklusive Barcode
372.86 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15122729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-P216
270 μl 10 Rund Kein Barcode
44.32 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16383757
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-P216B
270 μl 10 Plates Rund Inklusive Barcode
55.68 CHF
10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15112729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-P206
270 μl 100 Plates Rund Kein Barcode
315.65 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16592050
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P206B
270 μl 100 Plates Rund Inklusive Barcode
347.73 CHF
100 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15806271
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P217B
220 μl 10 Plates Runder, konischer Boden (V-Well) Inklusive Barcode
56.93 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15102729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-P215
350 μl 10 Runder, flacher Boden (F-Well) Kein Barcode
44.32 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15192719
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-P205
350 μl 100 Plates Runder, flacher Boden (F-Well) Kein Barcode
303.51 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Certified, GC/MS and LC/MS Tested
Webseal™
Polypropylen
Unsteril
-80°C to 121°C
7 mm
8 x 12
Clear
96
Nicht beschichtet
14,7 mm
Microtiter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications