Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P217B
53.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 96-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Hauptmerkmale- Das SBS-Format und der Barcode ermöglichen die automatische Inventarisierung im Vanquish Autosampler
- Überwachen und verwalten Sie ein Inventar von bis zu 9 Deepwell-Mikrotiterplatten oder 20 flachen Mikrotiterplatten (15 mm Höhe) im Vanquish Charger mit weiteren drei Positionen im Vanquish Autosampler für maximal 8832 Proben
- Übernehmen Sie die vollständige Lagerbestandsverwaltung mithilfe von Barcodes mit einer Leerstanderkennung und Mikrotiterplatten-Verifizierung
- Auch die Automatisierung von Arbeitsabläufen mit Barcode-Erkennung ist möglich
Die Barcodes zeigen eine Mikrotiterplattenkennung und die korrekte Seitenausrichtung der Platte an, um beim Laden und Ausführen der Analysesequenz die korrekte Position im Vanquish Autosampler und Ladegerät zu gewährleisten. Platten werden in der falschen Ausrichtung nicht akzeptiert.
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Unsteril | |
220 μl | |
10 Plates | |
14.7 mm | |
Microtiter |
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polypropylen | |
10 bis 190 μl | |
Nicht beschichtet | |
Runder, konischer Boden (V-Well) | |
-80°C to 121°C | |
Öffnung mit 7 mm Durchmesser |