Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
42.06 CHF - 375.87 CHF
Spezifikation
Zertifiziert Specification Certified, GC/MS Tested
Array 8 x 12
Produktlinie Webseal™
Farbe Clear
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Barcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Barcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
15182699
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P105
5 Platten Kein Barcode
42.06 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16562050
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P105B
5 Platten Inklusive Barcode
48.36 CHF
5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15192699
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P135
50 Plates Kein Barcode
358.16 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16419405
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P135B
50 Plates Inklusive Barcode
375.87 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Specification Certified, GC/MS Tested
Webseal™
Polypropylen
50 bis 1900 μl
Nicht beschichtet
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
8 x 12
Clear
96
Unsteril
2000 μl
-80°C to 121°C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis