Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P105B
44.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents, and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 1 or SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2.
Hauptmerkmale- Das SBS-Format und der Barcode ermöglichen die automatische Inventarisierung im Vanquish Autosampler
- Überwachen und verwalten Sie ein Inventar von bis zu 9 Deepwell-Mikrotiterplatten oder 20 flachen Mikrotiterplatten (15 mm Höhe) im Vanquish Charger mit weiteren drei Positionen im Vanquish Autosampler für maximal 8832 Proben
- Übernehmen Sie die vollständige Lagerbestandsverwaltung mithilfe von Barcodes mit einer Leerstanderkennung und Mikrotiterplatten-Verifizierung
- Auch die Automatisierung von Arbeitsabläufen mit Barcode-Erkennung ist möglich
Die Barcodes zeigen eine Mikrotiterplattenkennung und die korrekte Seitenausrichtung der Platte an, um beim Laden und Ausführen der Analysesequenz die korrekte Position im Vanquish Autosampler und Ladegerät zu gewährleisten. Platten werden in der falschen Ausrichtung nicht akzeptiert.
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Unsteril | |
2000 μl | |
5 Platten |
Specification Certified, GC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polypropylen | |
50 bis 1900 μl | |
Nicht beschichtet | |
Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | |
-80°C to 121°C |