Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ spezifikationszertifizierte Kits mit 20 ml-Schraubfläschchen aus Klarglas und geschlossenen 24 mm-Schraubverschlüssen für die Szintillation, Stufe 2
Führen Sie mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ spezifikationszertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und Verschlusskappen der Stufe 2 für die Szintillation präzise Flüssigszintillationszählungen durch, während Sie gleichzeitig radioaktive Cocktails sicher aufbewahren.
Marke: Thermo Scientific™ 6AK20SCIN
317.30 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ spezifikationszertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und Verschlusskappen der Stufe 2 für die Szintillation präzise Flüssigszintillationszählungen durch, während Sie gleichzeitig radioaktive Cocktails sicher aufbewahren. Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Unsere Kits für Szintillationsanwendungen umfassen 20 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und oben geschlossene Polypropylen-Kappen, die mit Polypropylen-Foliensepta ausgekleidet sind.
Szintillationsfläschchen und -kappen
• Hergestellt aus Glas mit niedrigem Kaliumspiegel zur Reduzierung der Hintergrundbildung bei der Szintillation.
• Die Kappen sind mit Folie gefüttert, um Szintillationscocktails mit niedrigem Anteil von Radionukliden sicher aufzubewahren.
• 20 ml-Fläschchen sind mit den meisten automatisierten Szintillationszählern kompatibel.
Kits mit zertifizierter Spezifikation
Für die Routineanalyse
Alle SureSTART Produkte sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Spezifikation
Weiß | |
27,5 mm | |
20 ml | |
500 Fläschchen und Verschlusskappen | |
SureSTART Stufe 2 | |
Polypropylen | |
57 mm | |
Zertifizierte Spezifikation | |
24 mm | |
24 mm |
15 mm | |
Klarglas | |
Silberne Polypropylen-Folie | |
24 mm | |
20 ml | |
Schraubgewinde, geschlossen, oben, Stufe 2 | |
1 mm | |
Spezifikationszertifizierter Fläschchen- und Verschlusssatz für Szintillation, Stufe 2 | |
Nein | |
2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, Stufe 20 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%