Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse der Stufe 2 mit Schraubfläschchen mit einer 9 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ASC9RT1B
20.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17875194
  • 20.56 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
No
45 Shore
100 Pk.
Zertifizierte Spezifikation
9 mm
Polypropylen
Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben
SureSTART Stufe 2
1 mm
AVCS Screw Cap
Screw Thread Vial
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen >