Learn More
Fisherbrand™ Diamant Antistatische Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol
Entwickelt für zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial. Rautenförmige Fisherbrand™ Standardwägeschiffchen aus Polystyrol haben eine glatte Oberfläche und sind leicht biegbar. Die Schiffchen für den Einmalgebrauch sind mit einem stabilen und flachen Boden versehen. Diese Schiffchen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor.
Marke: Fisherbrand™ HS1424CF
Beschreibung
- Rautenförmige Schiffchen lassen sich leicht biegen und ermöglichen so ein genaues Ausschütten
- Breiter, flacher Boden dient dazu, das Umkippen zu verhindern
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Temperaturbereich von -10 bis 70 °C
- Für Mikrowellen-Feuchtigkeitsanalysatoren geeignet
- 500 FDA-konforme/lebensmitteltaugliche Schiffchen je Packung
Spezifikation
Flach | |
Weiß | |
Polystyrol | |
Wägeschiffchen | |
119 x 90 x 19 mm | |
90 mm |
100 mL | |
Einwegprodukt | |
Diamantförmig | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
119 mm | |
19 mm |