Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa, Level 2 High-Throughput Applications
Replace your worn-out septa with Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (Level 2). Select Level 2 products for high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
52.34 CHF - 71.34 CHF
Spezifikation
Härte 50 Shore
Produktlinie SureSTART Stufe 2
Typ Septen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Material Dicke (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Dicke (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
18294584
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6A20ST20
Cream, beige PTFE, Silicone 1.5 mm 19.5 mm
52.34 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17885214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6A24ST26
Clear Silikon 2.6 mm 22 mm
71.34 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
50 Shore
SureSTART Stufe 2
Septen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa, Level 2 High-Throughput Applications