Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa, Level 2 High-Throughput Applications
Replace your worn-out septa with Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (Level 2). Select Level 2 products for high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
Marke:  Thermo Scientific™ 6A24ST26
67.77 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17885214
  • 71.34 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Clear
Silikon
SureSTART Stufe 2
Zertifizierte Spezifikation
Screw Cap
22 mm
50 Shore
2.6 mm
Septen, Stufe 2
22 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa, Level 2 High-Throughput Applications >