Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss, Stufe 1 Routineanalyse
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 1, für tägliche HPLC- oder GC-Analysen. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert und erfüllen die Anforderungen des Arzneibuchs.
9.85 CHF - 599.09 CHF
Spezifikation
Füllstand | Stufe 1 |
---|---|
Größe (metrisch) Öffnung | 9 mm |
Rückstandsvolumen (metrisch) | 170 μl |
Basisausführung | Flachboden |
Gesamtvolumen (metrisch) | 2 ml |
Produktcode | Marke | Material | dimQuantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | dimQuantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17324143
|
Thermo Scientific™
CHSV9-10P |
Klarglas |
9.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17344143
|
Thermo Scientific™
CHSV9-10PT |
Klarglas |
94.60 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17334143
|
Thermo Scientific™
CHSV9-10PF |
Klarglas |
444.18 CHF
5000 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17354143
|
Thermo Scientific™
CHSV9-20P |
Braunglas |
13.13 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17374143
|
Thermo Scientific™
CHSV9-20PT |
Braunglas |
126.13 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17364143
|
Thermo Scientific™
CHSV9-20PF |
Braunglas |
599.09 CHF
5000 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Descrizione
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss der Leistungsstufe 1 für die tägliche Chromatographieanalyse. Sie bieten eine kostengünstige Option und können mit allen GC- und HPLC-/UHPLC-Gerätetypen verwendet werden. Diese 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um Autosampler-kompatible Abmessungen zu gewährleisten. Wählen Sie aus Klarglas oder Braunglas. Die Fläschchen erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs. Versiegeln Sie diese Fläschchen mit 9 mm-Schraubverschlüssen und Septen.
Fläschchen der Leistungsstufe 1 – für tägliche Analysen
- Haben eine einzelne Welle auf der Durchstechflasche
- Praktisches Beschriftungsfeld auf den Fläschchen
- Eignen sich für QS/QK-Anwendungen mit Kerndetektoren
- Geeignet für GC- und HPLC/UHPLC-Anwendungen
- Zur Verifizierung des Verbunds und zur Quantifizierung mit Detektionstechniken wie UV, DAD/PDA, RI, Fluoreszenz, ELSD, FID, NPD und ECD
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen und Kits
Thermo Scientific SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- und Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz vorgesehen. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben (und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind), um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen) zu liefern.
Specifica
Stufe 1 | |
170 μl | |
2 ml | |
32 mm | |
Glasfläschchen mit Schraubverschluss | |
1,5 ml |
9 mm | |
Flachboden | |
Schraubverschluss mit kurzem Gewinde | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja | |
9 mm-Schraubkappen und Septen |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.