Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss, Stufe 1 Routineanalyse
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 1, für tägliche HPLC- oder GC-Analysen. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert und erfüllen die Anforderungen des Arzneibuchs.
Marke:  Thermo Scientific™ CHSV9-10PF
463.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17334143
  • 466.00 CHF / 5000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
Level 1
170 μl
SureSTART Stufe 1
Schraubverschluss mit kurzem Gewinde
5000/Cs.
2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss, Stufe 1
1,5 ml
2 mL
9 mm
Flachboden
2 ml
32 mm
Zertifizierte Spezifikation
Ja
9 mm-Schraubkappen und Septen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss, Stufe 1 Routineanalyse >