Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm-Schraubverschlüsse der Stufe 2 mit Schraubfläschchen mit einer 13 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ASC13-CTP
24.32 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17845234
  • 28.14 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Yes
Level 2
SureSTART Stufe 2
Zertifizierte Spezifikation
13 mm
Polyurethan
PE Foam/Beige PTFE
75 Shore
1.5 mm
Schraubverschluss
Screw Thread Vial
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen >