Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse der Stufe 3 mit Fläschchen mit Schnappverschluss und 11 mm-Öffnung für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität.
Marke: Thermo Scientific™ 6PRC11STS1Y
30.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse für Fläschchen mit Schnappverschluss und 11 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 2 ml-Schnappverschlussfläschchen aus Glas, 1,5 ml-Schnappverschlussfläschchen aus Glas für vollständige Rückgewinnung, Schnappverschlussfläschchen aus Glas für hohe Rückgewinnung und Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss für < 2 ml-Proben (Stufe 3). Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Wir bieten weiche Polyethylenkappen mit doppelter Schnappfunktion, die eine feste Abdichtung gewährleistet. Unsere Schnappverschlüsse enthalten Allzweck-Silikon-/PTFE-Septen mit verschiedenen Härtewerten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Für diejenigen, die Septa benötigen, die Probleme mit dem Überfüllen von Fläschchen verhindern und gut genug verschließen, um eine Verdunstung der Probe zu vermeiden, ist eine Option für vorgeschnittenes Septa erhältlich.
Our performance Level 3 caps are specially designed and treated for mass spectrometry applications and contain the lowest amounts of metals, extractables, and leachables, ensuring that you consistently achieve sensitivity and selectivity from your most challenging analytes.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Spezifikation
Gelb | |
Yes | |
Pre-slit | |
SureSTART Stufe 3 | |
1 mm | |
Schnappverschluss | |
Snap Cap Vial |
Polyethylen | |
Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt | |
45 Shore | |
100 Pk. | |
Zertifizierte Spezifikation | |
11 mm |