Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120-C18-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 18 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 059146
475.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11391783
  • 477.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verbessern Sie mit Thermo Scientific™ Acclaim™ 120-C18-Säulen die Trennungseffizienz in Ihren Umkehrphasenanwendungen. Diese Säulen zeichnen sich durch ein ultrareines Silikasubstrat mit extrem geringem Metallgehalt zur Minimierung von Tailing-Effekten aus und ermöglichen symmetrische Peakformen. Die einzigartige Bindungschemie liefert eine hervorragende Oberflächenabdeckung, um äußerst vorhersehbare Trennungen durchführen zu können, die nicht von sekundären Wechselwirkungen beeinflusst werden. Verwenden Sie diese hocheffizienten Säulen zur Erzielung maximaler Auflösung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Umkehrphasensäulen mit hoher Leistungsfähigkeit für reproduzierbare Ergebnisse
  • Durch die äußerst hohe Oberflächenabdeckung in Verbindung mit dem sehr niedrigen Metallgehalt sind die Säulen hocheffizient.
  • Reproduzierbare Leistung von Säule zu Säule
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 2,2, 3 und 5 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
  • Auch erhältlich im 2,2-µm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese Säulen auf Silikabasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Ein breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich der üblichen C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren steht zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
50 mm
5 μm
120 Å
300 m²/g
L1
Acclaim
18 %
Ja
Responsibly packaged
4,6 mm
4500 psi (310 bar)
2 bis 8
Each
60 °C
C18
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120-C18-Säulen > Länge: 50 mm; ID: 4,6 mm