Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Probengrößen von weniger als 2 ml zu maximieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PCV11-03FIVPF
3067.62 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17383943
  • 3504.13 CHF / 5000 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
11 mm
SureSTART Stufe 3
Bördelverschluss
Zertifizierte Spezifikation
Ja
5000/Packung
Innen fester Einsatz - konisch
0,3 ml
32 mm
0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss und festem Einsatz, Stufe 3
0,25 ml
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >