Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,2 ml-TPX-Mikrofläschchen mit Schraubverschluss und Glaseinsatz für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie dieses spezielle SureSTART™ TPX-Mikrofläschchen mit Schraubverschluss und Glaseinsatz, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Proben mit weniger als 2 ml zu maximieren.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-1655
50.37 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ SureSTART™ TPX-Mikrofläschchen mit Schraubverschluss und Glaseinsatz, Leistungsstufe 3, wenn Sie mit < 2 ml-Proben arbeiten und eine maximale Probeninjektion benötigen. Dieses Mikrofläschchen besteht aus bernsteinfarbenem TPX Polymethylpenten (PMP), das leicht und transparent ist und sowohl hitzebeständige als auch chemisch beständige Eigenschaften aufweist. Dank des festen konischen Glaseinsatzes müssen Fläschchen und Einsatz vor der Verwendung nicht mehr zusammengesetzt werden. Dieses Röhrchen der Stufe 3 stellt unsere höchste Leistungsstufe dar und wurde entwickelt, um Ihre wertvollsten Proben zu schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
- Zertifizierte Spezifikation, um die physikalischen Abmessungen und die Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten
- Erfüllt alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs
- Verwenden Sie zum Versiegeln dieser Fläschchen 9 mm-Schraubverschlüsse und Septen
Fläschchen der Leistungsstufe 3 – für Hochleistungsanwendungen
- Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
- Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ GC und LC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden HRAM-Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Bernsteinfarbenes TPX mit konischem Glaseinsatz | |
Konischer Einsatz | |
0,2 ml | |
32 mm | |
0,2 ml TPX-Schraub-Mikrofläschchen mit Glaseinsatz, Stufe 3 | |
0,15 ml |
9 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
Schraubverschluss | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja |