Learn More
BD MacroVue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm-Rundkartentests:Karten
Nichttreponemales Testverfahren für den serologischen Nachweis von Syphilis
Marke: BD 274449
Benachrichtigungen:
RPR Card Antigen Suspension contains sodium azide, which is harmful if swallowed. Contact with acids liberates very toxic gas. After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides. On disposal, flush with a large volume of water to prevent azide buildup.
Beschreibung
- Empfohlen für venöse Blutproben großem verfügbarem Serumvolumen, z. B. in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen und klinischen Laboren
- Es sind verschiedene RPR Card Test-Kits mit allen erforderlichen Verbrauchsmaterialien für die Durchführung des Verfahrens erhältlich
- Eine große Auswahl an Kit-Größen ist erhältlich
- Antigen- und Testkomponenten können separat erworben werden
- Die Testkarten sind als 10, 15 und 30 Spot-Karten lieferbar
- Im Lieferumfang der Tests sind BD Dispenstir™ Tropfer zum Pipettieren und Verteilen enthalten
- Wenn die Probe Antikörper enthält, erfolgt eine Flockung mit Koagglutination von Kohlenstoffpartikeln des RPR Card-Antigens, die als schwarze Klumpen vor dem weißem Hintergrund der Karte sichtbar werden
- Nicht reaktive Proben sind gleichmäßig hellgrau gefärbt
- In besonderen Situationen, wenn nichttreponemale Testergebnisse schnell benötigt werden und die Probe als EDTA-Plasma gewonnen wird, kann der RPR 18 mm Circle Card Test verwendet werden, vorausgesetzt der Test wird innerhalb von 24 Stunden durchgeführt
Spezifikation
Reagin (Syphilis) | |
Cardiolipin 0,003 %, Lecithin 0,020 bis 0,022 %, Cholesterin 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, Natriumazid 0,2 %, Kohle 0,02 %, Cholinchlorid 10 % w/v, deionisiertes/destilliertes Wasser | |
Zwei 3 ml-Ampullen Antigen, 20 g-Dosiernadel, Antigen-Dispenserflasche, Rührer, 30 Karten mit je zehn 18 mm-Rundspots, 300 0,05 ml-Kapillaren |
RPR-Karten Testkit | |
Serologischer Syphilis-Nachweis | |
300 Tests |