Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, kugelförmig, schwere Ausführung
Der Scheidetrichter ermöglicht die Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten (Flüssig-Flüssig-Extraktion).
Marke:  DWK Life Sciences 242917301
400.61 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10373751
  • 478.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ein Scheidetrichter besitzt die Form eines Spitzkolbens an dessen Spitze sich ein Ablasshahn befindet. Der Scheidetrichter dient zur Flüssig-Flüssig-Extraktion zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Stofftrennverfahren) und kann so auch für Reinigungsprozesse angewendet werden. Die Flüssigkeit mit der größeren Dichte sammelt sich im unteren Teil des Gefäßes und kann über den Ablasshahn abgelassen werden. Die aufgedruckte Skala ermöglicht eine genaue Volumenbestimmung.
  • Kugelförmig
  • Mit NS-Hahn und NS-Deckelstopfen
  • Schwere Ausführung
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
222 mm
Boro 3.3
Phasentrennung; Flüssig-Flüssig-Extraktion
5000 mL
Autoklavierbar
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, kugelförmig, schwere Ausführung > 5000 ml