Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit geringer Retention, mit Filter
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit geringer Retention minimieren erfolgreich die Bildung von Flüssigkeitsfilmen, die sich beim Dispensieren an den Spitzenwänden ansammeln. Dies ermöglicht maximale Probenrückgewinnung und Reproduzierbarkeit.
62.60 CHF - 74.95 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Gestellfarbe | Blau |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Benachrichtigungen:
Nur zum Einmalgebrauch
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16490865
|
Fisherbrand™
|
10 μl | 31 mm |
62.60 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16470865
|
Fisherbrand™
|
10 μl | 48 mm |
64.05 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16480865
|
Fisherbrand™
|
20 μl | 46 mm |
64.05 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16420875
|
Fisherbrand™
|
20 μl | 51 mm |
64.05 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16430875
|
Fisherbrand™
|
50 μl | 50 mm |
65.70 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16410875
|
Fisherbrand™
|
100 μl | 51 mm |
64.05 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16440875
|
Fisherbrand™
|
200 μl | 58 mm |
74.95 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16450875
|
Fisherbrand™
|
300 μl | 58 mm |
74.95 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16400875
|
Fisherbrand™
|
1000 μL | 89 mm |
71.75 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
- Die Technologie für geringe Retention hilft beim Maximieren der Probenrückgewinnung
- Steriles Filtergestell mit mikrometermaschigem Filter schützt vor Aerosolen
- Rückverfolgbare Chargen, zertifiziert frei von: RNase/DNase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Keimen, PCR-Inhibitor und ATP
Spezifikation
Gefiltert | |
Naturfarben | |
Nicht autoklavierbar | |
Certified Free of: Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR Inhibitor and ATP, Lot Traceable | |
PCR and Real Time PCR, viscous samples | |
Low Retention Technology, Ultra Clear Resin | |
Filtered Rack Sterile | |
Pipette Tip | |
SureOne |
Steril | |
Blau | |
Certificate of Sterility, COA | |
Umgebungstemperatur | |
Electron Beam | |
Aufklappbares Gestell | |
960 | |
Single-use | |
Polypropylen |