Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit geringer Retention, mit Filter
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit geringer Retention minimieren erfolgreich die Bildung von Flüssigkeitsfilmen, die sich beim Dispensieren an den Spitzenwänden ansammeln. Dies ermöglicht maximale Probenrückgewinnung und Reproduzierbarkeit.
Marke: Fisherbrand™
58.68 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.26900kg
Benachrichtigungen:
Nur zum Einmalgebrauch
Beschreibung
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
- Die Technologie für geringe Retention hilft beim Maximieren der Probenrückgewinnung
- Steriles Filtergestell mit mikrometermaschigem Filter schützt vor Aerosolen
- Rückverfolgbare Chargen, zertifiziert frei von: RNase/DNase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Keimen, PCR-Inhibitor und ATP
Spezifikation
100 μl | |
Steril | |
Blau | |
0.2 to 1% | |
1.98 in. | |
Certificate of Sterility, COA | |
Umgebungstemperatur | |
Electron Beam | |
Universal | |
Low Retention, Beveled, Conical | |
960 | |
Blau | |
Universelle Passform | |
SureOne | |
Conical |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
Nicht autoklavierbar | |
0.8 to 3.0% | |
51 mm | |
Certified Free of: Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR Inhibitor and ATP, Lot Traceable | |
PCR and Real Time PCR, viscous samples | |
Low Retention Technology, Ultra Clear Resin | |
Aufklappbares Gestell | |
Filtered Rack Sterile | |
Pipette Tip | |
Single-use | |
Nein | |
Polypropylen |