Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit geringer Retention, mit Filter
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit geringer Retention minimieren erfolgreich die Bildung von Flüssigkeitsfilmen, die sich beim Dispensieren an den Spitzenwänden ansammeln. Dies ermöglicht maximale Probenrückgewinnung und Reproduzierbarkeit.
Marke:  Fisherbrand™
54.27 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21752" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16430875
  • 65.70 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nur zum Einmalgebrauch
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
  • Die Technologie für geringe Retention hilft beim Maximieren der Probenrückgewinnung
  • Steriles Filtergestell mit mikrometermaschigem Filter schützt vor Aerosolen
  • Rückverfolgbare Chargen, zertifiziert frei von: RNase/DNase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Keimen, PCR-Inhibitor und ATP
Spezifikation
Spezifikation
50 μl
Steril
Blau
0.3 to 2.5%
1.98 in.
Certificate of Sterility, COA
Umgebungstemperatur
Electron Beam
Universal
Low Retention, Beveled, Conical
960
Blau
Universelle Passform
SureOne
Conical
Gefiltert
Naturfarben
Nicht autoklavierbar
0.6 to 3.0%
50 mm
Certified Free of: Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR Inhibitor and ATP, Lot Traceable
PCR and Real Time PCR, viscous samples
Low Retention Technology, Ultra Clear Resin
Aufklappbares Gestell
Filtered Rack Sterile
Pipette Tip
Single-use
Nein