Learn More
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Bieten Sie die bis zu 3-fache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Latex oder Vinyl. Microflex™ Einweg-Nitrilhandschuhe für den Einsatz in Bereichen mit hohem Risiko bieten auch Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten.
19.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 11193-1, EN 420, 89/686/EWG, EN 374-2: 2003, EN 374-3: 2003, Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, Klasse 1, EN 455-1, EN 455-2 und EN 455-3, ASTM F1671 |
---|---|
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Güte | Medizin |
Hand | Beidhändig |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15247049
|
Microflex
93853080 |
M |
19.80 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15257049
|
Microflex
93853090 |
L |
19.80 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15237049
|
Microflex
93853070 |
S |
19.80 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15267049
|
Microflex
93853100 |
XL |
19.80 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15503705
|
Microflex
93853110 |
2 Extragroß |
19.80 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15523705
|
Microflex
93853060 |
XS |
19.80 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15656054
|
Microflex
93853120 |
3 Extragroß |
19.80 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Der verlängerte Bund bietet zusätzlichen Schutz für das Handgelenk und den Arm in gefährlichen Umgebungen.
- Die fortschrittliche Nitrilformulierung bietet die niedrigste akzeptable Rate ein Mikrolöchern (AQL 0,65)
- Die Handschuhformulierung integriert Antihafteigenschaften, um die Handschuhe gegen Klebeband oder Klebstoffe beständig zu machen und den Mitarbeitern eine höhere Effizienz und Geschwindigkeit bei der Arbeit zu ermöglichen.
- Die texturierten Finger machen die Handschuhe griffig und bieten einen sehr guten Arbeitsschutz.
- Hergestellt ohne Naturkautschuklatex oder Pulver zum Schutz vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit.
- Zugelassen für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
Spezifikation
CE, ISO 11193-1, EN 420, 89/686/EWG, EN 374-2: 2003, EN 374-3: 2003, Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, Klasse 1, EN 455-1, EN 455-2 und EN 455-3, ASTM F1671 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Beidhändig | |
Nitril | |
Unsteril | |
Texturiert | |
93-853 | |
0.65 AQL | |
29.46 cm |
Blau | |
Medizin | |
Ja | |
Puderfrei | |
0,14 mm | |
Erweitertet gesickt | |
Spenderbox | |
14 bis 30 MPa |