Learn More
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Der verlängerte Bund bietet zusätzlichen Schutz für das Handgelenk und den Arm in gefährlichen Umgebungen.
- Die fortschrittliche Nitrilformulierung bietet die niedrigste akzeptable Rate ein Mikrolöchern (AQL 0,65)
- Die Handschuhformulierung integriert Antihafteigenschaften, um die Handschuhe gegen Klebeband oder Klebstoffe beständig zu machen und den Mitarbeitern eine höhere Effizienz und Geschwindigkeit bei der Arbeit zu ermöglichen.
- Die texturierten Finger machen die Handschuhe griffig und bieten einen sehr guten Arbeitsschutz.
- Hergestellt ohne Naturkautschuklatex oder Pulver zum Schutz vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit.
- Zugelassen für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 11193-1, EN 420, 89/686/EWG, EN 374-2: 2003, EN 374-3: 2003, Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, Klasse 1, EN 455-1, EN 455-2 und EN 455-3, ASTM F1671 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Güte | Medizin |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | S |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur