Learn More
Thermo Scientific™ Untergestelle für Thermo Scientific™ Heratherm Öfen und Inkubatoren
Untergestelle mit Laufrollen
590.94 CHF - 708.53 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10811311
|
Thermo Scientific™
50127741 |
Trockenschränke und Inkubatoren mit 60 l-Modell |
590.94 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10304130
|
Thermo Scientific™
50127742 |
Trockenschränke und Inkubatoren mit 100 l-Modell |
631.14 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10724602
|
Thermo Scientific™
50127743 |
Trockenschränke und Inkubatoren mit 180 l-Modell |
708.53 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Untergestelle mit Laufrollen
Höhe einschließlich Rollen: 18.7 cm (7.36 in.)
Spezifikation
Untergestell | |
Rollen |