Learn More
Thermo Scientific™ Untergestelle für Thermo Scientific™ Heratherm Öfen und Inkubatoren
Untergestelle mit Laufrollen
Marke:  Thermo Scientific™ 50127743
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10724602
  • 708.53 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
Untergestelle mit Laufrollen
Höhe einschließlich Rollen: 18.7 cm (7.36 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trockenschränke und Inkubatoren mit 180 l-Modell
Untergestell
Rollen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Untergestelle für Thermo Scientific™ Heratherm Öfen und Inkubatoren > Untergestell mit Laufrollen für 180L-Modelle; Höhe einschließlich Rollen:7,36 in