Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrat
Luminolbasiertes Substrat mit verbesserter Chemilumineszenz (ECL) für Meerrettichperoxidase (HRP), ideal für quantitatives Western-Blotting mit stabiler Lichtleistung für die mittlere Femtogramm-Erkennung.
163.00 CHF - 962.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Substrat |
---|---|
Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
Form | Flüssig |
Produktlinie | SuperSignal™ |
Substrate | Meerrettich-Peroxidase |
Produktcode | Marke | Kitinhalt | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kitinhalt | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10445345
|
Thermo Scientific™
34075 |
Luminol/Verstärker, 50 ml, Stabiler Peroxidpuffer, 50 ml | 100 ml |
596.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10220294
|
Thermo Scientific™
34076 |
Luminol/Enhancer, 100 ml, Stabiler Peroxidpuffer, 100 ml | 200 ml |
962.00 CHF
200 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10398773
|
Thermo Scientific™
37071 |
Stabiler Peroxidpuffer, 10 ml, Luminol/Verstärker, 10 ml | 20 mL |
163.00 CHF
20 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal West Dura Substrat mit verlängerter Dauer ist ein Luminol-basiertes erweitertes Chemilumineszenz (ECL) Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Substrat und ideal für das quantitative Western-Blotting mit stabiler Lichtleistung zur Erkennung im mittleren Femtogram-Bereich für die Western-Blot-Analyse.
Das SuperSignal West Dura HRP-Substrat mit verlängerter Dauer ist für hohe Empfindlichkeit und lange Signaldauer optimiert und daher ideal für gekühlte CCD-Kameraerkennungssysteme. Im Gegensatz zu Substraten mit Signalen, die innerhalb von 30–60 Minuten auf kaum nachweisbare Werte zurückgehen, ist das mit SuperSignal West Dura Chemolumineszenzsubstrat produzierte Signal 24 Stunden lang stabil, sodass mehrere Film- und Kameraaufnahmen möglich sind.Merkmale des SuperSignal West Dura Substrats mit verlängerter Dauer:
- Empfindlichkeit: Mittleres Femtogramm
- Stabilität: Arbeitslösung bis 24 Stunden stabil; Kit bei Raumtemperatur 1 Jahr lang stabil
- Kompatibilität: Nitrozellulose- und PVDF-Membranen
- Signaldauer: 24 Stunden
- Empfohlene Konzentration des Primärantikörpers: Verdünnung 1:1.000–1:50.000 (0,02–1,0 µg/ml)
- Empfohlene Konzentration des Sekundärantikörpers: Verdünnung 1:50.000–1:250.000 (4–20 ng/ml)
Spezifikation
Substrat | |
Flüssig | |
Meerrettich-Peroxidase | |
24 h |
Chemolumineszenz | |
SuperSignal™ | |
Mittlerer Femtogrammbereich |