Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrat
Luminolbasiertes Substrat mit verbesserter Chemilumineszenz (ECL) für Meerrettichperoxidase (HRP), ideal für quantitatives Western-Blotting mit stabiler Lichtleistung für die mittlere Femtogramm-Erkennung.
Marke:  Thermo Scientific™ 37071
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10398773
  • 163.00 CHF / 20 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal West Dura Substrat mit verlängerter Dauer ist ein Luminol-basiertes erweitertes Chemilumineszenz (ECL) Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Substrat und ideal für das quantitative Western-Blotting mit stabiler Lichtleistung zur Erkennung im mittleren Femtogram-Bereich für die Western-Blot-Analyse.
Das SuperSignal West Dura HRP-Substrat mit verlängerter Dauer ist für hohe Empfindlichkeit und lange Signaldauer optimiert und daher ideal für gekühlte CCD-Kameraerkennungssysteme. Im Gegensatz zu Substraten mit Signalen, die innerhalb von 30–60 Minuten auf kaum nachweisbare Werte zurückgehen, ist das mit SuperSignal West Dura Chemolumineszenzsubstrat produzierte Signal 24 Stunden lang stabil, sodass mehrere Film- und Kameraaufnahmen möglich sind.
Merkmale des SuperSignal West Dura Substrats mit verlängerter Dauer:
  • Empfindlichkeit: Mittleres Femtogramm
  • Stabilität: Arbeitslösung bis 24 Stunden stabil; Kit bei Raumtemperatur 1 Jahr lang stabil
  • Kompatibilität: Nitrozellulose- und PVDF-Membranen
  • Signaldauer: 24 Stunden
  • Empfohlene Konzentration des Primärantikörpers: Verdünnung 1:1.000–1:50.000 (0,02–1,0 µg/ml)
  • Empfohlene Konzentration des Sekundärantikörpers: Verdünnung 1:50.000–1:250.000 (4–20 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Substrat
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
20 mL
2 °: 1:50–250 K (4–20 ng/ml), 1°: 1:5K (0,02–1 µg/ml)
24 h
Stabiler Peroxidpuffer, 10 ml, Luminol/Verstärker, 10 ml
Chemolumineszenz
Western Blot
SuperSignal™
Meerrettich-Peroxidase
Mittlerer Femtogrammbereich
2 Mini-Gel-Blots, 200 cm² Membran
Ausreichend für: 2 Mini-Gel-Blots; 200 cm2 Membran
• Luminol/Enhancer, 10 ml
• Stabiler Peroxidpuffer, 10 ml
Bei Raumtemperatur lagern.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ399314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog Number37071
ChargennummerZF394567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2024 Catalog Number37071
ChargennummerZC368024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number37071
ChargennummerYJ375851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number37071
ChargennummerYG366144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2023 Catalog Number37071
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrat > West Dura Substrate; 20 ml-Kit