Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ Master Mix
SuperScript™ VILO™ Master Mix
Marke:  Invitrogen™ 11755500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12033679
  • 10370.00 CHF / 500 Reaktionen
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
SuperScript™ VILO™ Master Mix ist eine robuste Vormischung mit Reverse-Transkriptase, die in nur einem Röhrchen alles enthält, was Sie für die Reverse-Transkription (RT) benötigen. SuperScript™ VILO™ (variabler Input, linearer Output) Master Mix kombiniert unsere bewährte SuperScript™ III Reverse-Transkriptase einschließlich verbessertem Puffer mit dem RNaseOUT™ zur Hemmung rekombinanter Ribonuklease, um eine zuverlässige Erststrang-Synthese und höhere cDNA-Ausbeute aus einer Vielzahl von RNA-Konzentrationen zu ermöglichen. Diese Vielseitigkeit bietet eine bisher unerreichte Linearität für Proben mit unterschiedlichstem Eingangsmaterial und eine erweiterte Dynamik für quantitative RT-PCR (qRT-PCR)-Assays. Merkmale des SuperScript™ VILO™ Master Mix:
  • Empfindlich – Linearität von 1 pg bis 2,5 μg in einer 20 μl-Reaktion
  • Anwenderfreundlich – alles in einem Röhrchen, fügen Sie einfach die RNA hinzu
  • Flexibel – geeignet für qPCR-Detektionsmethoden wie SYBR™ Green und TaqMan™ Assays
  • Leistungsstark – hohe Ausbeute an cDNA, perfekt für die Archivierung
  • Konsistente Ergebnisse bei unterschiedlichen Konzentrationen von ursprünglicher RNA
    Der SuperScript™ VILO™ Mastermix bietet die hohe Temperaturbeständigkeit von SuperScript™ III reverse Transkriptase in einem optimierten Format. Mit dem SuperScript™ VILO™ Mastermix können sie Erststrang-cDNA herstellen, die in der quantitativen Echtzeit-PCR (qRT-PCR) bei sehr niedrigen und sehr hohen Mengen an ursprünglicher RNA (bis zu 2,5 μg Gesamt-RNA in einer 20 μl-Reaktion) verwendet werden kann.
    Zuverlässige, RNA-geschützte reverse Transkription von Gesamt-RNA
    Da SuperScript™ III RT nicht signifikant durch Ribosomal- und Transfer-RNA gehemmt wird, kann sie zur Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden. Der SuperScript™ VILO™ Master Mix enthält auch RNaseOUT™ Rekombinanten Ribonuklease-Inhibitor. Damit wird sichergestellt, dass die Ziel-RNA nicht durch eine Ribonuklease-Kontamination abgebaut wird. Die robuste SuperScript™ III RT kann für die Synthese von cDNA bei Temperaturen von 42 – 55 °C verwendet werden.
    Breite Linearität für weniger Template-Verdünnungen
    Erzielen Sie dieselbe relative Repräsentation in Ihrem cDNA-Template für die qPCR, unabhängig von der Genmenge. Während der Normalisierung erhalten Sie sowohl Ihr Zielgen als auch das Referenzgen in einer linearen Phase zur cDNA-Synthese, auch wenn sich deren Mengen im Ausgangsmaterial unterscheiden.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    • SuperScript VILO Master Mix mit SuperScript III RT, RNaseOUT Rekombinantem Ribonuklease-Inhibitor, proprietärem Helferprotein, Random-Primern, dNTPs, MgCl2
    Im Gefriergerät lagern (-5 bis -30 °C).
    Rörchen
    60 min
    42 °C
    SuperScript III
    Trockeneis
    5X
    500 Reaktionen
    Reverse Transkription
    RNA
    Echtzeit-PCR
    Hoch
    Reverse Transkription
    500 reactions
    Keine
    Real-Time PCR (qPCR)
    Erststrang-cDNA
    Master Mix
    Bis 10 kb
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer3106350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11755500,11755500_LITL18 PROMO
    Chargennummer3074159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11755500,11755500_LITL18 PROMO
    Chargennummer3092130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11755500,11755500_LITL18 PROMO
    Chargennummer3096443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11755500,11755500_LITL18 PROMO
    Chargennummer3055411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11755500,11755500_LITL18 PROMO
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ Master Mix > 500 Reaktionen