Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ Master Mix
SuperScript™ VILO™ Master Mix
Marke:  Invitrogen™ 11755250
3953.53 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12023679
  • 5930.00 CHF / 250 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
SuperScript™ VILO™ Master Mix ist eine robuste Vormischung mit Reverse-Transkriptase, die in nur einem Röhrchen alles enthält, was Sie für die Reverse-Transkription (RT) benötigen. SuperScript™ VILO™ (variabler Input, linearer Output) Master Mix kombiniert unsere bewährte SuperScript™ III Reverse-Transkriptase einschließlich verbessertem Puffer mit dem RNaseOUT™ zur Hemmung rekombinanter Ribonuklease, um eine zuverlässige Erststrang-Synthese und höhere cDNA-Ausbeute aus einer Vielzahl von RNA-Konzentrationen zu ermöglichen. Diese Vielseitigkeit bietet eine bisher unerreichte Linearität für Proben mit unterschiedlichstem Eingangsmaterial und eine erweiterte Dynamik für quantitative RT-PCR (qRT-PCR)-Assays. Merkmale des SuperScript™ VILO™ Master Mix:
  • Empfindlich – Linearität von 1 pg bis 2,5 μg in einer 20 μl-Reaktion
  • Anwenderfreundlich – alles in einem Röhrchen, fügen Sie einfach die RNA hinzu
  • Flexibel – geeignet für qPCR-Detektionsmethoden wie SYBR™ Green und TaqMan™ Assays
  • Leistungsstark – hohe Ausbeute an cDNA, perfekt für die Archivierung
  • Konsistente Ergebnisse bei unterschiedlichen Konzentrationen von ursprünglicher RNA
    Der SuperScript™ VILO™ Mastermix bietet die hohe Temperaturbeständigkeit von SuperScript™ III reverse Transkriptase in einem optimierten Format. Mit dem SuperScript™ VILO™ Mastermix können sie Erststrang-cDNA herstellen, die in der quantitativen Echtzeit-PCR (qRT-PCR) bei sehr niedrigen und sehr hohen Mengen an ursprünglicher RNA (bis zu 2,5 μg Gesamt-RNA in einer 20 μl-Reaktion) verwendet werden kann.
    Zuverlässige, RNA-geschützte reverse Transkription von Gesamt-RNA
    Da SuperScript™ III RT nicht signifikant durch Ribosomal- und Transfer-RNA gehemmt wird, kann sie zur Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden. Der SuperScript™ VILO™ Master Mix enthält auch RNaseOUT™ Rekombinanten Ribonuklease-Inhibitor. Damit wird sichergestellt, dass die Ziel-RNA nicht durch eine Ribonuklease-Kontamination abgebaut wird. Die robuste SuperScript™ III RT kann für die Synthese von cDNA bei Temperaturen von 42 – 55 °C verwendet werden.
    Breite Linearität für weniger Template-Verdünnungen
    Erzielen Sie dieselbe relative Repräsentation in Ihrem cDNA-Template für die qPCR, unabhängig von der Genmenge. Während der Normalisierung erhalten Sie sowohl Ihr Zielgen als auch das Referenzgen in einer linearen Phase zur cDNA-Synthese, auch wenn sich deren Mengen im Ausgangsmaterial unterscheiden.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    • SuperScript VILO Master Mix (1 mL)
    Store at –5 to –30°C.
    Master-Mix
    60 min
    42 °C
    SuperScript III
    Trockeneis
    5X
    250 Reaktionen
    Reverse Transkription
    RNA
    Primer-Sonde
    Hoch
    Reverse Transkription
    250 reactions
    Keine
    Real-Time PCR (qPCR)
    Erststrang-cDNA
    Master Mix
    Bis 10 kb
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2783544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number11755250
    Chargennummer2486654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number11755250
    Chargennummer2919509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number11755250
    Chargennummer3012796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number11755250
    Chargennummer2963962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number11755250
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ Master Mix > 250 Reaktionen