Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ Master Mix
SuperScript™ VILO™ Master Mix
Marke: Invitrogen™ 11755050
1159.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: (200 μl) SuperScript™ III RT, RNaseOUT™, Rekombinanter Ribonuklease-Inhibitor, ein proprietäres Helferprotein, Random-Primer, MgCl2 und dNTPs.
Beschreibung
SuperScript™ VILO™ Master Mix ist eine robuste Vormischung mit Reverse-Transkriptase, die in nur einem Röhrchen alles enthält, was Sie für die Reverse-Transkription (RT) benötigen. SuperScript™ VILO™ (variabler Input, linearer Output) Master Mix kombiniert unsere bewährte SuperScript™ III Reverse-Transkriptase einschließlich verbessertem Puffer mit dem RNaseOUT™ zur Hemmung rekombinanter Ribonuklease, um eine zuverlässige Erststrang-Synthese und höhere cDNA-Ausbeute aus einer Vielzahl von RNA-Konzentrationen zu ermöglichen.
- Empfindlich: Linearität von 1 pg bis 2,5 μg in einer 20 μl-Reaktion
- Anwenderfreundlich: alles in einem Röhrchen, fügen Sie einfach die RNA hinzu
- Flexibel: geeignet für qPCR-Nachweismethoden wie SYBR™ Green- und TaqMan™ Assays
- Leistungsstark: hohe Ausbeute an cDNA
Konsistente Ergebnisse bei unterschiedlichen Konzentrationen von ursprünglicher RNA
Der SuperScript™ VILO™ Master Mix bietet die hohe Temperaturbeständigkeit von SuperScript™ III Reverse-Transkriptase in optimiertem Format. Mit SuperScript™ VILO™ Master Mix können Sie Erststrang-cDNA herstellen, die in der quantitativen Real-Time PCR (qRT-PCR) bei sehr niedrigen und sehr hohen Mengen an ursprünglicher RNA (bis zu 2,5 μg Gesamt-RNA in 20 μl-Reaktion) verwendet werden kann.
Zuverlässige, RNA-geschützte Reverse-Transkription von Gesamt-RNA
Da SuperScript™ III RT nicht signifikant von ribosomaler und Transfer-RNA gehemmt wird, kann sie für die Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden. Der SuperScript™ VILO™ Master Mix enthält auch RNaseOUT™ Rekombinanten Ribonuklease-Inhibitor. Damit wird sichergestellt, dass die Ziel-RNA nicht durch eine Ribonuklease-Kontamination abgebaut wird. Die robuste SuperScript™ III RT kann für die Synthese von cDNA bei Temperaturen von 42–55 °C eingesetzt werden.
Breite Linearität sorgt für weniger Template-Verdünnungen
Erzielen Sie dieselbe relative Repräsentation in Ihrem cDNA-Template für die qPCR, unabhängig von der Genmenge. Während der Normalisierung erhalten Sie sowohl Ihr Zielgen als auch das Referenzgen in einer linearen Phase zur cDNA-Synthese, auch wenn sich deren Mengen im Ausgangsmaterial unterscheiden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis.
Spezifikation
• SuperScript VILO Master Mix mit SuperScript III RT, RNaseOUT rekombinantem Ribonuklease-Inhibitor, proprietärem Helferprotein, Random-Primern, dNTPs, MgCl2 Im Gefriergerät lagern (–5 bis -30 °C). |
|
Master-Mix | |
60 min | |
42 °C | |
SuperScript III | |
Trockeneis | |
5X | |
50 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Reverse Transkription | |
50 reactions | |
Keine | |
Real-Time PCR (qPCR) | |
Erststrang-cDNA | |
Master Mix | |
Bis 10 kb |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3050068 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 11755050_LITL18 PROMO,11755050 |
3012812 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 11755050_LITL18 PROMO,11755050 |
2441020 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 11755050_LITL18 PROMO,11755050 |
2709449 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11755050_LITL18 PROMO,11755050 |
2448197 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11755050_LITL18 PROMO,11755050 |