Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV CellsDirect™ Lysereagenzien
Die SuperScript™ IV CellsDirect Lysereagenzien sind für die Synthese von Erststrang-cDNA direkt aus einem Säugetierzelllysat optimiert, ohne zuvor die RNA zu isolieren.
Marke:  Invitrogen™ 11750550
Artikelnummer. 17103674
  • 2515.00 CHF / 500 Reaktionen
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das SuperScript™ IV CellsDirect Lysereagenzien-Kit enthält Lyselösung, Stopplösung und Lyseverstärker. Diese Reagenzien sind Teil des SuperScript™ IV CellsDirect cDNA-Synthese-Kits und werden hier separat für die Verarbeitung einer großen Anzahl von Proben zur Verfügung gestellt. Protokollempfehlungen finden Sie im Handbuch für das SuperScript™ IV CellsDirect cDNA-Synthese-Kit.
  • Gebrauchsfertige, vorgemischte Zelllyselösung, kompatibel mit einer Vielzahl von Zelltypen
  • Optimierte Leistung für 1 – 10.000 Zellen pro Probe; Ergebnisse wie bei aufgereinigter RNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• SuperScript IV CellsDirect Lyselösung (9 ml)
• SuperScript IV CellsDirect Stopplösung (1,25 ml)
• Lyseverstärker (250 µl)
Lagerung bei –20 °C.
Reverse Transkription
500 reactions
Trockeneis
Master Mix
Zellen
Kit
SuperScript IV CellsDirect cDNA-Synthesekit
SuperScript IV
500 Reaktionen
Reverse Transkription
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2853768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11750550
Chargennummer2800680 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11750550
Chargennummer2914474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number11750550
Chargennummer2927710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number11750550
Chargennummer2943832 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number11750550
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ IV CellsDirect™ Lysereagenzien > 500 Reaktionen