Learn More
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik
Zuverlässige Leistung und bewährte Sicherheit bei einfacher Anwendung.
1407.00 CHF - 1979.85 CHF
Spezifikation
Frequenz 50/60 Hz
Typ Heizplattenrührer, Rührer
Form Quadratisch
Rührbereich 50 bis 1.500 U/min
Warranty 3 Jahre
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Größe Deckplattenmaterial Elektrische Anforderungen Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Deckplattenmaterial Elektrische Anforderungen Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15433650
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
SP88850195
10,25 x 10,25 in. Keramik 230 V, 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN
1979.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15413620
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
SP88857195
7,25 x 7,25 in. Keramik 230 V, 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN
1407.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15433620
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
SP88857198
7,25 x 7,25 in. Aluminium 230 V, 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN
1678.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unsere neue Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizrührer-Serie zeichnet sich durch zuverlässiges Leistungsverhalten, verlässliche Sicherheit und einfache Bedienung aus. In zwei Größen erhältlich, ebenso als Modell mit mehreren Positionen und optimierten Steuerungen und Einstellungen für Anwendungen, die erhöhte Präzision erfordern.
Intuitiver Aufbau
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Ablesefreundliche LED-Anzeige für Heiz- und Rührvorgänge
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Temperatureinstellung speicherbar
  • Optionaler PT1000-Temperaturfühler und Spritzschutz
  • Inhalt: PT100 Temperaturfühler, Stange und Klammern
Modernste Technologie
  • Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
  • Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
Garantie:
3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
50/60 Hz
Quadratisch
3 Jahre
Heizplattenrührer, Rührer
50 bis 1.500 U/min
LED
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik