Learn More
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik
Zuverlässige Leistung und bewährte Sicherheit bei einfacher Anwendung.
Marke:  Thermo Scientific™ SP88857198
898.23 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15433620
  • 1678.35 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Unsere neue Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizrührer-Serie zeichnet sich durch zuverlässiges Leistungsverhalten, verlässliche Sicherheit und einfache Bedienung aus. In zwei Größen erhältlich, ebenso als Modell mit mehreren Positionen und optimierten Steuerungen und Einstellungen für Anwendungen, die erhöhte Präzision erfordern.
Intuitiver Aufbau
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Ablesefreundliche LED-Anzeige für Heiz- und Rührvorgänge
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Temperatureinstellung speicherbar
  • Optionaler PT1000-Temperaturfühler und Spritzschutz
  • Inhalt: PT100 Temperaturfühler, Stange und Klammern
Modernste Technologie
  • Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
  • Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
Garantie:
3 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik > Aluminium, 7.25 x 7.25 Zoll, 230 V 50/60 Hz
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.