Learn More
Epredia™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger, 90°-Schliff
Die gedruckten Thermo Scientific™ SuperFrost Streifen sind unempfindlich gegenüber praktisch allen gängigen Laborchemikalien und Reagenzien. Eine breite Farbpalette mit 7 Standardfarben ermöglicht das einfache und übersichtliche Beschriften und Archivieren mehrerer Untersuchungsproben.
5.37 CHF - 6.58 CHF
Spezifikation
Edges Geschliffen 90°
Dicke (metrisch) 1mm
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 8037/I
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12392098
Unterlagen ansehen
Epredia™
AG00008232E01FST20
Pink 50/Box, 2,000 in Umkarton Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12372098
Unterlagen ansehen
Epredia™
AG00008032E01FST20
Weiß 50/Box, 2,000 Umkarton Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12302108
Unterlagen ansehen
Epredia™
AG00008332E01FST20
Gelb 50/Box, 2,000 Umkarton Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12382098
Unterlagen ansehen
Epredia™
AG00008132E01FST20
Blau 50/Box, 2,000 Umkarton Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12312108
Unterlagen ansehen
Epredia™
AG00008432E01FST20
Grün 50/Box, 2,000 Umkarton Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeitaufwändige Markierung mit Papieretiketten ist nicht mehr erforderlich
  • Die Schreibfläche ist beständig gegen alle gängigen Lösungsmittel
  • SuperFrost Objektträger können nach Farbe sortiert werden, z. B. nach Patient, Dringlichkeit, Färbung oder Untersuchungsmethode
  • Einfaches Erkennen von vorgegebenen Merkmalen wie Prüfungsjahr, Abteilung, Verwendung usw.
Spezifikation
Spezifikation
Geschliffen 90°
76 mm
ISO 8037/I
50/Box, 2,000 in Umkarton
76 x 26 mm
1mm
26 mm
Unbeschichtet
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger, 90°-Schliff