Learn More
Epredia™ SuperFrost Ultra Plus™ GOLD Adhäsionsobjektträger
Epredia™TM SuperFrost Plus© Gold Objektträger werden für schlecht haftende Gewebeproben wie Knochen, Gehirn, Brust und Haut empfohlen. Sie eignen sich optimal für spezielle Färbungen sowie für immunzytochemische und In-situ-DNA-Hybridisierungen dieser Gewebetypen.
Marke: Epredia™ K5800AMNZ72
402.80 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kein Zeitverlust aufgrund der Beschichtung von Objektträgern
- Keine Kosten für teure Haftmittel
- Zuverlässige und gleichmäßige Beschichtung
- Minimale Probenverluste
- Zuverlässige und sichere Haftwirkung
Spezifikation
75 mm | |
25 mm | |
Weiß |