Learn More
Epredia™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger
Die bedruckten Epredia™ SuperFrost Streifen sind unempfindlich gegenüber praktisch allen gängigen Laborchemikalien und Reagenzien. Eine breite Farbpalette ermöglicht das einfache und übersichtliche Beschriften und Archivieren mehrerer Untersuchungsproben.
6.45 CHF - 8.27 CHF
Spezifikation
Edges 90°, geschliffen
Dicke (metrisch) 1 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 8037/I
Beschichtung Unbeschichtet
Beschriftungsfläche Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17294884
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
AG00008132E01MNZ20
Blau
7.25 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17204894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
AG00008232E01MNZ20
Rosa
6.45 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17214894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
AG00008332E01MNZ20
Gelb
8.27 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17224894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
AG00008432E01MNZ20
Grün
7.10 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeitaufwändige Markierung mit Papieretiketten ist nicht mehr erforderlich
  • Die Schreibfläche ist beständig gegen alle gängigen Lösungsmittel
  • SuperFrost Objektträger können nach Farbe sortiert werden, z. B. nach Patient, Dringlichkeit, Färbung oder Untersuchungsmethode
  • Einfaches Erkennen von vorgegebenen Merkmalen wie Prüfungsjahr, Abteilung, Verwendung usw.
Spezifikation
Spezifikation
90°, geschliffen
ISO 8037/I
Ja
1 mm
Unbeschichtet
76 x 26 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger