Learn More
Labcon SuperClear™ 2.0 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
Includes molded graduations and labeling spot
Marke:  Labcon 3661-870-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17587606
  • 2015.00 CHF / 5000 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mikrozentrifugenröhrchen 
  • Ausführung mit Schraubverschluss
  • Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 20.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Unattached in separate bag
Autoklavierbar
Naturfarben
Zentrifugation
2,0 mL
Unsteril
Ja
20.000 RZB
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
2,0 mL
Polypropylenharz
500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln / Pkg./10 Pkg. / Karton
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Screw Cap
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 2.0 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes > 500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln pro Packung/10 Packungen pro Karton